6-Nitrovératraldéhyde ≥85.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzaldehyde, 3,4-Dimethoxy-6-nitrobenzaldehyde
N0538-25G N0538-5G
TCIAN0538-25GEA 396 EUR InStock
TCIAN0538-25G TCIAN0538-5G
6-Nitrovératraldéhyde ≥85.0% (par GC)
6-Nitrovératraldéhyde
Formule: C₉H₉NO₅
MW: 211,17 g/mol
Point de fusion: 134…135 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007134
Numéro CAS: 20357-25-9
EINECS: 243-762-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1361893d048039447e522f4fd2501d72ba9efd95&vid=1361893d048039447e522f4fd2501d72ba9efd95&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 85.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité