α,4-Dichloro-α-phényltoluène ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Chlorobenzhydryl chloride, 1-Chloro-4-(chloro(phenyl)methyl)benzene
C1234-25G C1234-500G
TCIAC1234-25GEA 30.8 EUR InStock
TCIAC1234-25G TCIAC1234-500G
α,4-Dichloro-α-phényltoluène ≥96.0% (par GC)
α,4-Dichloro-α-phényltoluène
Formule: C₁₃H₁₀Cl₂
MW: 237,13 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Densité: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000856
Numéro CAS: 134-83-8
EINECS: 205-158-6
ONU: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b797b56134134bba9d7ceedb81e2d4ab23fe3b0&vid=9b797b56134134bba9d7ceedb81e2d4ab23fe3b0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité