2,3,5-Trichloropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,3,5-TCP
T1479-25G T1479-250G
TCIAT1479-25GEA 27.5 EUR InStock
TCIAT1479-25G TCIAT1479-250G
2,3,5-Trichloropyridine ≥98.0% (par GC)
2,3,5-Trichloropyridine
Formule: C₅H₂Cl₃N
MW: 182,44 g/mol
Point d'ébullition: 220°C
Numéro MDL: MFCD00043007
Numéro CAS: 16063-70-0
EINECS: 407-270-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcb7e9cdb83095f7782c36042061d101d8717298&vid=dcb7e9cdb83095f7782c36042061d101d8717298&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 49.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité