2,3-Dichloroquinoxaline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D2622-25G D2622-5G
TCIAD2622-25GEA 118 EUR InStock
TCIAD2622-25G TCIAD2622-5G
2,3-Dichloroquinoxaline ≥98.0% (par GC)
2,3-Dichloroquinoxaline
Formule: C₈H₄Cl₂N₂
Point d'ébullition: 301 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 152…153 °C
Numéro MDL: MFCD00006720
Numéro CAS: 2213-63-0
EINECS: 218-667-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=edf5e32dd30f11a7da6dd5f02c73ec7467e3031b&vid=edf5e32dd30f11a7da6dd5f02c73ec7467e3031b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 154.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité