Chlorodiméthylsilane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C0778-25ML C0778-250ML
TCIAC0778-25MLEA 27.5 EUR InStock
TCIAC0778-25ML TCIAC0778-250ML
Chlorodiméthylsilane ≥95.0% (par GC)
Chlorodiméthylsilane
Formule: C₂H₇ClSi
Point d'ébullition: 37°C
Point de fusion: -111°C
Densité: 0,863 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -20°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000495
Numéro CAS: 1066-35-9
EINECS: 213-912-0
ONU: 2985
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119486782-25
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02a02034b22ac17ef74eda6e6a0200db17f3aac1&vid=02a02034b22ac17ef74eda6e6a0200db17f3aac1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité