Chlorotriphénylsilane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T0939-25G T0939-5G
TCIAT0939-25GEA 90.2 EUR InStock
TCIAT0939-25G TCIAT0939-5G
Chlorotriphénylsilane ≥95.0% (par GC)
Chlorotriphénylsilane
Formule: C₁₈H₁₅ClSi
Point d'ébullition: 378 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 90…95 °C
Densité: 1,0165 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000496
Numéro CAS: 76-86-8
EINECS: 200-989-0
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7559afab4006ae08da1ff2b197b86d0b4db5fc3&vid=a7559afab4006ae08da1ff2b197b86d0b4db5fc3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 93.0 to 98.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité