Chlorure de benzyltriéthylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Benzyltriéthylammonium chlorure
TCIAB0444-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAB0444-25G TCIAB0444-500G
Chlorure de benzyltriéthylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de benzyltriéthylammonium
Formule: C₁₃H₂₂ClN
MW: 227,78 g/mol
Point de fusion: 190…192 °C
Numéro MDL: MFCD00011824
Numéro CAS: 56-37-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/24/11/28932411.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 2.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité