Chlorodiphénylphosphine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: DPPC, Diphenylchlorophosphine
C0597-25G C0597-500G C0597-100G
TCIAC0597-25GEA 37.4 EUR InStock
TCIAC0597-25G TCIAC0597-500G TCIAC0597-100G
Chlorodiphénylphosphine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorodiphénylphosphine
Formule: C₁₂H₁₀ClP
MW: 220,64 g/mol
Point d'ébullition: 215°C
Point de fusion: 14…16 °C
Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 138°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000529
Numéro CAS: 1079-66-9
EINECS: 214-093-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5529600afd58a0dcf56a9b7b7db9a5e143d31c06&vid=5529600afd58a0dcf56a9b7b7db9a5e143d31c06&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité