Chlorure de tétraphénylphosphonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T1375-25G T1375-5G
TCIAT1375-25GEA 89.1 EUR InStock
TCIAT1375-25G TCIAT1375-5G
Chlorure de tétraphénylphosphonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Chlorure de tétraphénylphosphonium
Formule: C₂₄H₂₀ClP
MW: 374,85 g/mol
Point de fusion: 275…278 °C
Numéro MDL: MFCD00011916
Numéro CAS: 2001-45-8
EINECS: 217-890-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4256807b4cad2fe46c1fa7adc002514337c31608&vid=4256807b4cad2fe46c1fa7adc002514337c31608&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water within almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité