2,3-Dichloropyrazine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D3061-25G D3061-5G
TCIAD3061-25GEA 124 EUR InStock
TCIAD3061-25G TCIAD3061-5G
2,3-Dichloropyrazine ≥98.0% (par GC)
2,3-Dichloropyrazine
Formule: C₄H₂Cl₂N₂
Numéro MDL: MFCD00040964
Numéro CAS: 4858-85-9
EINECS: 225-460-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec4ff1abf28db011ef7e91b4c8f63dcf1668860b&vid=ec4ff1abf28db011ef7e91b4c8f63dcf1668860b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité