2,4,5-Trichloropyrimidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAT2512-5GEA 74.8 EUR InStock
TCIAT2512-5G TCIAT2512-25G
2,4,5-Trichloropyrimidine ≥98.0% (par GC)
2,4,5-Trichloropyrimidine
Formule: C₄HCl₃N₂
MW: 183,42 g/mol
Point d'ébullition: 96°C
Numéro MDL: MFCD03788200
Numéro CAS: 5750-76-5
ADR: 9,
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/62/40/28996240.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité