2,4-Dichloro-5-méthylpyrimidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D3613-1G D3613-25G D3613-5G
TCIAD3613-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAD3613-1G TCIAD3613-25G TCIAD3613-5G
2,4-Dichloro-5-méthylpyrimidine ≥98.0% (par GC)
2,4-Dichloro-5-méthylpyrimidine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
Point d'ébullition: 109°C
Point de fusion: 26 °C
Densité: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00023197
Numéro CAS: 1780-31-0
EINECS: 217-227-8
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17b1833fe7179da6c04de6b7736474f0eeb3eba6&vid=17b1833fe7179da6c04de6b7736474f0eeb3eba6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité