2-Chlorobenzophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: o-Chlorobenzophenone, (2-Chlorophenyl)(phenyl)methanone
C1150-25G C1150-500G C1150-100G
TCIAC1150-25GEA 22 EUR InStock
TCIAC1150-25G TCIAC1150-500G TCIAC1150-100G
2-Chlorobenzophénone ≥98.0% (par GC)
2-Chlorobenzophénone
Formule: C₁₃H₉ClO
MW: 216,67 g/mol
Point d'ébullition: 180°C
Point de fusion: 76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000558
Numéro CAS: 5162-03-8
EINECS: 225-936-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2789bc0f3395649c652adf80d4bc1e1e45fca8a8&vid=2789bc0f3395649c652adf80d4bc1e1e45fca8a8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité