5-Chloro-1-indanone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1644-1G C1644-5G
TCIAC1644-1GEA 39.6 EUR InStock
TCIAC1644-1G TCIAC1644-5G
5-Chloro-1-indanone ≥97.0% (par GC)
5-Chloro-1-indanone
Formule: C₉H₇ClO
Point d'ébullition: 150 °C (0,2 -rr)
Point de fusion: 100 °C
Numéro MDL: MFCD00041456
Numéro CAS: 42348-86-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae657af745026833a612cfd3208d9915c9635a63&vid=ae657af745026833a612cfd3208d9915c9635a63&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité