N-Chlorosuccinimide ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour la synthèse
Fournisseur: TCI
Danger
C0291-25G C0291-500G C0291-100G
TCIAC0291-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0291-25G TCIAC0291-500G TCIAC0291-100G
N-Chlorosuccinimide ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour la synthèse
N-Chlorosuccinimide
Formule: C₄H₄ClNO₂
MW: 133,53 g/mol
Point d'ébullition: 216,5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 148…151 °C
Densité: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005511
Numéro CAS: 128-09-6
EINECS: 204-878-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 14,02164
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e13a1ad23fa99bd2c10fe8dc35f1c3578a3438d&vid=fa83084b66492d73411cda461348a7eec5254a10&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 151.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité