Dichlone ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D0384-25G D0384-500G
TCIAD0384-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0384-25G TCIAD0384-500G
Dichlone ≥95.0% (par GC)
Dichlone
Formule: C₁₀H₄Cl₂O₂
MW: 227,05 g/mol
Point d'ébullition: 304 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 193 °C
Densité: 1,44 g/cm³ (16 °C)
Numéro MDL: MFCD00001677
Numéro CAS: 117-80-6
EINECS: 204-210-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03045
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=851d209e9e80f32d7e39b3ac41ffb354bbc0a2be&vid=851d209e9e80f32d7e39b3ac41ffb354bbc0a2be&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 194.0 to 198.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité