1,8-Dichloro-9,10-anthraquinone ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,8-Dichloroanthraquinone, 1,8-Dichloroanthracene-9,10-dione
D0329-25G D0329-250G
TCIAD0329-25GEA 40.7 EUR InStock
TCIAD0329-25G TCIAD0329-250G
1,8-Dichloro-9,10-anthraquinone ≥95.0% (par GC)
1,8-Dichloro-9,10-anthraquinone
Formule: C₁₄H₆Cl₂O₂
MW: 277,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001191
Numéro CAS: 82-43-9
EINECS: 201-420-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e064e9da82bb107d9bfdbceb024ea2577f39c10&vid=1e064e9da82bb107d9bfdbceb024ea2577f39c10&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 201.0 to 206.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité