Symclosène ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Trichloro-1,3,5-triazinetrion, 1,3,5-Trichlorohexahydro-1,3,5-triazine-2,4,6-trione, Trichlorocyanuric acid, TCCA, 1,3,5-Trichloro-1,3,5-triazine-2,4,6-trione, Trichloroisocyanuric acid
T0620-25G T0620-500G
TCIAT0620-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0620-25G TCIAT0620-500G
Symclosène ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Symclosène
Formule: C₃Cl₃N₃O₃
MW: 232,41 g/mol
Point d'ébullition: 413 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 225…230 °C
Densité: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≥ 225 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006553
Numéro CAS: 87-90-1
EINECS: 201-782-8
ONU: 2468
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,09641
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be99e71daba067f46d5d31e64b31159d2bf26299&vid=be99e71daba067f46d5d31e64b31159d2bf26299&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Solubility in Acetone very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité