Chloroacétamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C0086-25G C0086-500G
TCIAC0086-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0086-25G TCIAC0086-500G
Chloroacétamide ≥98.0% (par GC)
Chloroacétamide
Formule: C₂H₄ClNO
MW: 93,51 g/mol
Point d'ébullition: 225°C
Point de fusion: 115…117 °C
Densité: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008027
Numéro CAS: 79-07-2
EINECS: 201-174-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,02110
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de851f0e55aa7afcea4b57628c6377716e9d8dfb&vid=de851f0e55aa7afcea4b57628c6377716e9d8dfb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité