2-Chloronicotinamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1404-25G C1404-5G
TCIAC1404-25GEA 96.8 EUR InStock
TCIAC1404-25G TCIAC1404-5G
2-Chloronicotinamide ≥98.0% (par GC)
2-Chloronicotinamide
Formule: C₆H₅ClN₂O
MW: 156,57 g/mol
Point de fusion: 164…165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006237
Numéro CAS: 10366-35-5
EINECS: 233-808-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=461eb750bc5f84b4b625c3647cc3634c7b5ee397&vid=461eb750bc5f84b4b625c3647cc3634c7b5ee397&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 167.0 deg-C
Solubility in hot Water very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité