Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-chlorobutyrique ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAC0651-500GEA 415 EUR InStock
TCIAC0651-500G TCIAC0651-25G
Acide 4-chlorobutyrique ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 4-chlorobutyrique


Formule: C₄H₇ClO₂
MW: 122,55 g/mol
Point d'ébullition: 125°C
Point de fusion: 16 °C
Numéro MDL: MFCD00002818
Numéro CAS: 627-00-9
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/91/28937691.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité