(±)-Acide 2-chloropropionique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: α-Chloropropionic Acid, (±)-2-Chloropropanoic acid, 2-Chloropropionic acid
C0275-25G C0275-500G
TCIAC0275-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAC0275-25G TCIAC0275-500G
(±)-Acide 2-chloropropionique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(±)-Acide 2-chloropropionique
Formule: C₃H₅ClO₂
MW: 108,52 g/mol
Point d'ébullition: 186°C
Point de fusion: –12°C
Densité: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 106°C
Numéro MDL: MFCD00004224
Numéro CAS: 598-78-7
EINECS: 209-952-3
ONU: 2511
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71d2e60a17bdbb1adb6361556614d62f92a724aa&vid=71d2e60a17bdbb1adb6361556614d62f92a724aa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité