Acide 2-chloro-m-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C2114-25G C2114-5G
TCIAC2114-25GEA 129 EUR InStock
TCIAC2114-25G TCIAC2114-5G
Acide 2-chloro-m-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-chloro-m-toluique
Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079736
Numéro CAS: 15068-35-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8550891252df64fb0685684ff53342d01731318f&vid=8550891252df64fb0685684ff53342d01731318f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 144.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité