Acide 2-chloronicotinique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C1108-25G C1108-250G
TCIAC1108-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC1108-25G TCIAC1108-250G
Acide 2-chloronicotinique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 2-chloronicotinique
Formule: C₆H₄ClNO₂
Point d'ébullition: 284 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 181 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006236
Numéro CAS: 2942-59-8
EINECS: 220-937-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b2fbe6cbdb0d2456e9798fe0a8b60d7196aa1a4&vid=7b2fbe6cbdb0d2456e9798fe0a8b60d7196aa1a4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité