Acide 2-chloro-5-nitrocinnamique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(2-Chloro-5-nitrophenyl)acrylic acid
C1206-25G C1206-5G
TCIAC1206-25GEA 248 EUR InStock
TCIAC1206-25G TCIAC1206-5G
Acide 2-chloro-5-nitrocinnamique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 2-chloro-5-nitrocinnamique
Formule: C₉H₆ClNO₄
MW: 227,6 g/mol
Point de fusion: 223…234 °C
Numéro MDL: MFCD00063312
Numéro CAS: 36015-19-7
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a648e50b9b42db8258adb527b0f6394655320cc3&vid=a648e50b9b42db8258adb527b0f6394655320cc3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité