Acide 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D0373-25G D0373-5G
TCIAD0373-25GEA 79.2 EUR InStock
TCIAD0373-25G TCIAD0373-5G
Acide 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoïque
Formule: C₇H₄Cl₂O₃
MW: 207,01 g/mol
Point d'ébullition: 341 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 268…269 °C
Numéro MDL: MFCD00002550
Numéro CAS: 3336-41-2
EINECS: 222-071-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e170486878fbfbc53704030fb1382e72cac3098&vid=2e170486878fbfbc53704030fb1382e72cac3098&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité