2-Chloro-3-fluoropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C2447-25G C2447-5G
TCIAC2447-25GEA 180 EUR InStock
TCIAC2447-25G TCIAC2447-5G
2-Chloro-3-fluoropyridine ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-3-fluoropyridine
Formule: C₅H₃ClFN
MW: 131,54 g/mol
Point d'ébullition: 80°C
Point d'éclair: 63°C
Numéro MDL: MFCD03095302
Numéro CAS: 17282-04-1
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c83e6f41e3db0aa33dba382f318a82442dd6008&vid=2c83e6f41e3db0aa33dba382f318a82442dd6008&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité