2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD3374-25GEA 161 EUR InStock
TCIAD3374-25G TCIAD3374-5G
2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine ≥98.0% (par GC)
2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine
Formule: C₄HCl₂FN₂
MW: 166,97 g/mol
Point d'ébullition: 80°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00233551
Numéro CAS: 2927-71-1
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/63/28980363.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité