2-Chloro-5-fluorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C2080-1G C2080-5G
TCIAC2080-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAC2080-1G TCIAC2080-5G
2-Chloro-5-fluorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-5-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃ClFN
MW: 155,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD03094168
Numéro CAS: 57381-56-3
EINECS: 260-714-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b74ee43c8c01c573f20a833cd6df4eaeecf4bbd4&vid=b74ee43c8c01c573f20a833cd6df4eaeecf4bbd4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité