Acide chlorodifluoroacétique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
C0990-25G C0990-500G
TCIAC0990-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAC0990-25G TCIAC0990-500G
Acide chlorodifluoroacétique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide chlorodifluoroacétique
Formule: C₂HClF₂O₂
MW: 130,48 g/mol
Point d'ébullition: 126°C
Densité: 2,02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004176
Numéro CAS: 76-04-0
EINECS: 200-928-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=806e8a981c6efc5ac8cb6d2ce4cc5920e9a30cc7&vid=806e8a981c6efc5ac8cb6d2ce4cc5920e9a30cc7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to lump
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Freezing point 20.0 to 24.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité