Anhydride chlorodifluoroacétique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
C1503-10G C1503-25G
TCIAC1503-10GEA 88 EUR InStock
TCIAC1503-10G TCIAC1503-25G
Anhydride chlorodifluoroacétique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Anhydride chlorodifluoroacétique
Formule: C₄Cl₂F₄O₃
Point d'ébullition: 93,5 - 94 °C (1013 hPa)
Densité: 1,3953 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000774
Numéro CAS: 2834-23-3
EINECS: 220-603-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7766ae3446c0599780b6ffd4e5f2969e281a2a93&vid=7766ae3446c0599780b6ffd4e5f2969e281a2a93&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité