2-Chloro-3-iodopyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAC2193-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC2193-1G TCIAC2193-5G
2-Chloro-3-iodopyridine ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-3-iodopyridine
Formule: C₅H₃ClIN
MW: 239,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00661298
Numéro CAS: 78607-36-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/11/28939211.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité