4-Chloro-2-iodoanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-chloro-2-iodo-1-methoxybenzene
C2298-25G C2298-5G
TCIAC2298-25GEA 229 EUR InStock
TCIAC2298-25G TCIAC2298-5G
4-Chloro-2-iodoanisole ≥98.0% (par GC)
4-Chloro-2-iodoanisole
Formule: C₇H₆ClIO
MW: 268,48 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052858
Numéro CAS: 52807-27-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64117cdf0a67610b458bf1bdfbad8451d6128727&vid=64117cdf0a67610b458bf1bdfbad8451d6128727&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité