Isocyanate de 2-chloroéthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Isocyanic acid 2-Chloroethyl ester
I0293-25G I0293-5G
TCIAI0293-25GEA 86.9 EUR InStock
TCIAI0293-25G TCIAI0293-5G
Isocyanate de 2-chloroéthyle ≥98.0% (par GC)
Isocyanate de 2-chloroéthyle
Formule: C₃H₄ClNO
MW: 105,52 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Densité: 1,24 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: 56°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002043
Numéro CAS: 1943-83-5
EINECS: 217-734-4
ONU: 2478
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e43dba3520556f5d4f2f667bc1b5ae02b80a637&vid=5e43dba3520556f5d4f2f667bc1b5ae02b80a637&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité