Isocyanate de 2,3-dichlorophényle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Isocyanic acid 2,3-Dichlorophenyl ester
I0499-5G I0499-1G
TCIAI0499-5GEA 56.1 EUR InStock
TCIAI0499-5G TCIAI0499-1G
Isocyanate de 2,3-dichlorophényle ≥97.0% (par GC)
Isocyanate de 2,3-dichlorophényle
Formule: C₇H₃Cl₂NO
MW: 188,01 g/mol
Point d'ébullition: 66°C
Densité: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002000
Numéro CAS: 41195-90-8
EINECS: 255-253-1
ONU: 2250
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a62bbc2137d9b9140f91d2abb2900b430baa528&vid=8a62bbc2137d9b9140f91d2abb2900b430baa528&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité