Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isocyanate de 2-chloro-5-(trifluorméthyl)phényle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAC2258-5GEA 91.3 EUR InStock
TCIAC2258-5G
Isocyanate de 2-chloro-5-(trifluorméthyl)phényle ≥98.0% (par GC)
Isocyanate de 2-chloro-5-(trifluorméthyl)phényle


Formule: C₈H₃ClF₃NO
MW: 221,57 g/mol
Point d'ébullition: 64°C
Point d'éclair: 92°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037029
Numéro CAS: 50528-86-4
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/67/28939267.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité