2,3-Dichlorobenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD2924-5GEA 74.8 EUR InStock
TCIAD2924-5G
2,3-Dichlorobenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,3-Dichlorobenzylamine
Formule: C₇H₇Cl₂N
MW: 176,04 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Point d'éclair: 105°C
Numéro MDL: MFCD00047927
Numéro CAS: 39226-95-4
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/71/28980071.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité