2-Amino-6-chloropurine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
A1407-1G A1407-5G
TCIAA1407-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA1407-1G TCIAA1407-5G
2-Amino-6-chloropurine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Amino-6-chloropurine
Formule: C₅H₄ClN₅
Point de fusion: 300 °C
Numéro MDL: MFCD00075252
Numéro CAS: 10310-21-1
EINECS: 233-686-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4bf2b9e0f616d98a54d88681c53703f87b35bb4&vid=f4bf2b9e0f616d98a54d88681c53703f87b35bb4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité