3-Amino-6-chloropyridazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Chloropyridazin-3-amine
A1817-25G A1817-5G
TCIAA1817-25GEA 52.8 EUR InStock
TCIAA1817-25G TCIAA1817-5G
3-Amino-6-chloropyridazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Amino-6-chloropyridazine
Formule: C₄H₄ClN₃
MW: 129,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051506
Numéro CAS: 5469-69-2
EINECS: 226-796-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fdba5cb0685f245c2dffe0968ab4b905d39b4db2&vid=fdba5cb0685f245c2dffe0968ab4b905d39b4db2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Acetic acid almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité