Amino-2-dichloro-3,5-pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 3,5-Dichloro-2-pyridylamine3,5-Dichloropyridine-2-amine
TCIAA1502-25GEA 89.1 EUR InStock
TCIAA1502-25G TCIAA1502-5G
Amino-2-dichloro-3,5-pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Amino-2-dichloro-3,5-pyridine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
Point de fusion: 79…83 °C
Numéro MDL: MFCD00006313
Numéro CAS: 4214-74-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/54/28929554.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité