2-Amino-3-chloro-5-méthylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A1887-1G A1887-5G
TCIAA1887-1GEA 48.4 EUR InStock
TCIAA1887-1G TCIAA1887-5G
2-Amino-3-chloro-5-méthylpyridine ≥98.0% (par GC)
2-Amino-3-chloro-5-methylpyridine
Formule: C₆H₇ClN₂
MW: 142,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD07368858
Numéro CAS: 31430-41-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1b5f434d11ffcec7d75ad4b996ea71b324e65e8&vid=b1b5f434d11ffcec7d75ad4b996ea71b324e65e8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité