4-Amino-2,6-dichlorophénol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAA0878-25GEA 138 EUR InStock
TCIAA0878-25G
4-Amino-2,6-dichlorophénol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-Amino-2,6-dichlorophénol
Formule: C₆H₅Cl₂NO
MW: 178,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007875
Numéro CAS: 5930-28-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/86/20/28928620.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité