2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D3721-25G D3721-5G
TCIAD3721-25GEA 247 EUR InStock
TCIAD3721-25G TCIAD3721-5G
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine ≥98.0% (par GC)
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
Formule: C₄HCl₂N₃O₂
Point d'ébullition: 139°C
Point de fusion: 29.3 °C
Densité: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00127867
Numéro CAS: 49845-33-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e13203cde318768265384533b3246f59f2058ca7&vid=e13203cde318768265384533b3246f59f2058ca7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité