3-Chloro-6-méthoxypyridazine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAC2376-25GEA 258 EUR InStock
TCIAC2376-25G TCIAC2376-5G
3-Chloro-6-méthoxypyridazine ≥97.0% (par GC)
3-Chloro-6-méthoxypyridazine
Formule: C₅H₅ClN₂O
MW: 144,56 g/mol
Point d'ébullition: 175°C
Point de fusion: 91 °C
Numéro MDL: MFCD00006467
Numéro CAS: 1722-10-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/65/28939365.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité