2,4-Dichloro-3,5-xylénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D1109-25G D1109-500G
TCIAD1109-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAD1109-25G TCIAD1109-500G
2,4-Dichloro-3,5-xylénol ≥98.0% (par GC)
2,4-Dichloro-3,5-xylénol
Formule: C₈H₈Cl₂O
MW: 191,06 g/mol
Point d'ébullition: 269 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 96 °C
Numéro MDL: MFCD00019981
Numéro CAS: 133-53-9
EINECS: 205-109-9
ONU: 2430
ADR: 8,III
Merck Index: 14,03076
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97cc384359491b9118d274b95fcf1b056e3d6356&vid=97cc384359491b9118d274b95fcf1b056e3d6356&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité