2-Chloropyridine-3-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C1152-10G C1152-25G
TCIAC1152-10GEA 38.5 EUR InStock
TCIAC1152-10G TCIAC1152-25G
2-Chloropyridine-3-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Chloropyridine-3-ol
Formule: C₅H₄ClNO
Point d'ébullition: 212 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 170…171 °C
Numéro MDL: MFCD00006235
Numéro CAS: 6636-78-8
EINECS: 229-635-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ea5fc9371ae7ac50d80ddc5829cb8718e313c81&vid=0ea5fc9371ae7ac50d80ddc5829cb8718e313c81&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 172.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité