4-Chlororésorcinol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Chlorobenzene-1,3-diol, 1-Chloro-2,4-dihydroxybenzene
C0285-25G C0285-500G
TCIAC0285-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAC0285-25G TCIAC0285-500G
4-Chlororésorcinol ≥98.0% (par GC)
4-Chlororésorcinol
Formule: C₆H₅ClO₂
MW: 144,56 g/mol
Point d'ébullition: 256°C
Point de fusion: 103…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002273
Numéro CAS: 95-88-5
EINECS: 202-462-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f8eebb894df191fadab0d085ed47658a22c60b7&vid=9f8eebb894df191fadab0d085ed47658a22c60b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 110.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité