Chloral hydraté ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 2,2,2-Trichloro-1,1-éthanediol
TCIAC0073-500GEA 115 EUR InStock
TCIAC0073-500G TCIAC0073-25G
Chloral hydraté ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Chloral hydraté
Formule: Cl₃CCH(OH)₂
MW: 165,4 g/mol
Point de fusion: 52 °C
Numéro MDL: MFCD00044479
Numéro CAS: 302-17-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,02071
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/71/57/28937157.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless powder to crystal
Purity (Neutralization back titration) min. 99.0 %
Solubility in EtOH (95vol%) almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité