1-Chloro-4-phénoxybenzène
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCILULM24210.1EA 262 EUR InStock
PROOCILULM24210.1
1-Chloro-4-phénoxybenzène
Oxyde de 4-chlorophényle et de phényle
Formule: C₁₂H₉ClO
MW: 204,66 g/mol
Point d'ébullition: 295 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –8 °C
Densité: 1,193 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00055431
Numéro CAS: 7005-72-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité