2-Chlorothioanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Chloro-2-(methylthio)benzene, 2-Chlorophenyl methyl sulphide
C2069-25G C2069-5G
TCIAC2069-25GEA 68.2 EUR InStock
TCIAC2069-25G TCIAC2069-5G
2-Chlorothioanisole ≥98.0% (par GC)
2-Chlorothioanisole
Formule: C₇H₇ClS
MW: 158,65 g/mol
Point d'ébullition: 227°C
Numéro MDL: MFCD00040124
Numéro CAS: 17733-22-1
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94c8278fe693ff52f520989112d5cd1a215b05b1&vid=94c8278fe693ff52f520989112d5cd1a215b05b1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité